4-Chlor-2,6-didimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C36408-25G
C36408-5G
SIALC36408-25GEA
417
EUR
SIALC36408-25G
SIALC36408-5G
4-Chlor-2,6-didimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2,6-didimethoxypyrimidin
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 174.59 g/mol |
MDL:
MFCD00006068 CAS-Nummer: 6320-15-6 EINECS: 228-669-6 |