2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylicacid
CFF501.1
CFF501.5
017509-1G
017509-5G
017509-25G
CHMPCFF501.1EA
268
EUR
CHMPCFF501.1
CHMPCFF501.5
FLUO017509-1G
FLUO017509-5G
FLUO017509-25G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164.1580 g/mol |
MDL:
MFCD00085012 CAS-Nummer: 76429-73-7 |