2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7551-100G OS-7551-25G OS-7551-5G
COBBOS-7551-100GEA 153 EUR
COBBOS-7551-100G COBBOS-7551-25G COBBOS-7551-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120.15 g/mol
MDL: MFCD00005855
CAS-Nummer: 496-16-2
EINECS: 207-817-3