2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF699.25 017117-1G 017117-100G 017117-25G 017117-5G
CHMPCFF699.25EA 242 EUR
CHMPCFF699.25 FLUO017117-1G FLUO017117-100G FLUO017117-25G FLUO017117-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
MDL: MFCD00005855
CAS-Nummer: 496-16-2
EINECS: 207-817-3