2,3-Dihydrobenzo[b]furan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183962-25G 183962-5G
SIAL183962-25GEA 105 EUR
SIAL183962-25G SIAL183962-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120.15 g/mol
MDL: MFCD00005855
CAS-Nummer: 496-16-2
EINECS: 207-817-3