Thionin (Acetat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
861340-25G
861340-5G
861340-25GEA
485
EUR
861340-25G
861340-5G
Thionin (Acetat), Sigma-Aldrich®
Thionin (Acetat)
Formel:
C₁₄H₁₃N₃O₂S |
MDL:
MFCD00081194 CAS-Nummer: 78338-22-4 |