2-Butyl-5-chlor-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
7X-5092.500
7X-5092.1
7X-5092.5
7X-5092.10
BIOT7X-5092.500EA
0
EUR
BIOT7X-5092.500
BIOT7X-5092.1
BIOT7X-5092.5
BIOT7X-5092.10
2-Butyl-5-chlor-6-nitrobenzoxazol
2-Butyl-5-chloro-6-nitrobenzoxazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ |
CAS-Nummer:
886360-94-7 |