2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
5-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
7Y-0705.1
7Y-0705.10
7Y-0705.5
7Y-0705.500
BIOT7Y-0705.1EA
0
EUR
BIOT7Y-0705.1
BIOT7Y-0705.10
BIOT7Y-0705.5
BIOT7Y-0705.500
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amin
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O |
CAS-Nummer:
885949-91-7 |