2-Ethyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
5-Amino-2-ethyl-1,3-benzoxazole
2W-0838.500
2W-0838.1
2W-0838.5
2W-0838.10
BIOT2W-0838.500EA
0
EUR
BIOT2W-0838.500
BIOT2W-0838.1
BIOT2W-0838.5
BIOT2W-0838.10
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-5-amin
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Formel:
C₉H₁₀N₂O |
CAS-Nummer:
204771-75-5 |