2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
5X-0708.500
5X-0708.1
5X-0708.5
5X-0708.10
BIOT5X-0708.500EA
0
EUR
BIOT5X-0708.500
BIOT5X-0708.1
BIOT5X-0708.5
BIOT5X-0708.10
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Formel:
C₈H₈N₂O |
MDL:
MFCD00628970 CAS-Nummer: 72745-76-7 |