2-Butyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
7Y-0706.5
7Y-0706.10
7Y-0706.500
7Y-0706.1
BIOT7Y-0706.5EA
0
EUR
BIOT7Y-0706.5
BIOT7Y-0706.10
BIOT7Y-0706.500
BIOT7Y-0706.1
2-Butyl-1,3-benzoxazol-6-amin
2-Butyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O |
CAS-Nummer:
875850-00-3 |