2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
1W-0924.500
1W-0924.1
1W-0924.5
1W-0924.10
BIOT1W-0924.500EA
0
EUR
BIOT1W-0924.500
BIOT1W-0924.1
BIOT1W-0924.5
BIOT1W-0924.10
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amin
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amin
Formel:
C₉H₁₀N₂O |
CAS-Nummer:
855423-35-7 |