2-Mercaptobenzoxazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Benzo[d]oxazole-2-thiol
SB01024.1
SB01024.10
SB01024.50
CHMPSB01024.1EA
0
EUR
CHMPSB01024.1
CHMPSB01024.10
CHMPSB01024.50
2-Mercaptobenzoxazol
2-Mercaptobenzoxazole
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151,19 g/mol |
MDL:
MFCD00005769 CAS-Nummer: 2382-96-9 EINECS: 219-191-9 |