(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
JFD04034.250 JFD04034.1
MAYBJFD04034.250EA 0 EUR
MAYBJFD04034.250 MAYBJFD04034.1
(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumbromid
(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₆H₂₁BrNP
CAS-Nummer: 26104-68-7