Acetylchlorid-[1-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
293156-1G 293156-250MG
SIAL293156-1GEA 331 EUR
SIAL293156-1G SIAL293156-250MG
Acetylchlorid-[1-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetylchlorid-[1-13C]
Formel: C₂H₃ClO
CAS-Nummer: 1520-57-6
UN: 1717
ADR: 3,II