Acetylchlorid-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
293164-1G 293164-250MG
SIAL293164-1GEA 1140 EUR
SIAL293164-1G SIAL293164-250MG
Acetylchlorid-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetylchlorid-[13C2]
Formel: C₂H₃ClO
CAS-Nummer: 89186-79-8
UN: 1717
ADR: 3,II