Cumolhydroperoxid 80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cumyl hydroperoxide
L06866.22
L06866.36
L06866.0B
L06866.XX
L06866.22EA
27.5
EUR
L06866.22
L06866.36
L06866.0B
L06866.XX
Cumolhydroperoxid 80%, technische Qualität
Cumolhydroperoxid
Purity: 80%
CAS No.: 80-15-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5240
Melting Point: -30°
Boiling Point: 100-102°/8mm
Beilstein Reference: 1908117
UN No.: 3109
MDL No.: MFCD00002129
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152.20 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.030 Flammpunkt: 56 °C (132 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002129 CAS-Nummer: 80-15-9 EINECS: 201-254-7 UN: 3109 ADR: 5.2 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour): | Clear colorless to pale yellow |
Form | Liquid |
Assay (Iodometric Titration) | ≥75% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Refractive Index | 1,5170-1,5250 @ 20°C |