Alcianblau 8GX, zertifiziert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 234 EUR
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Alcianblau 8GX, zertifiziert
Alcian blue 8 GX
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Molecular Weight: 1298,86 g/mol
Schmelzpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010720
CAS-Nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes