Alcianblau 8 GS
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
Alcianblau 8 GX
12021.01
12021.02
SERA12021.01EA
125
EUR
SERA12021.01
SERA12021.02
Alcianblau 8 GS
Alcianblau 8 GX
Formel:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ Molecular Weight: 1298.86 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010720 CAS-Nummer: 33864-99-2 EINECS: 251-705-7 |