Alcianblau 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
Alcianblau 8 GX
MQ200
A3157-10G
A3157-25G
A3157-10G
A3157-25G
A3157-10GEA
272
EUR
A3157-10G
A3157-25G
SIALA3157-10G
SIALA3157-25G
Alcianblau 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Alcianblau 8 GX
Formel:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ Molecular Weight: 1298.86 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010720 CAS-Nummer: 33864-99-2 EINECS: 251-705-7 |