Alcianblau 8GX, BioReagent, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
A9186-10G A9186-25G
SIALA9186-10GEA 339 EUR
SIALA9186-10G SIALA9186-25G
Alcianblau 8GX, BioReagent, Sigma-Aldrich®
Alcian blue 8 GX
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Molecular Weight: 1298,86 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010720
CAS-Nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7