Tashiro’s indicator solution in Ethanol, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
36083-1L 36083-250ML
36083-1LEA 99.16 EUR
36083-1L 36083-250ML
Tashiro’s indicator solution in Ethanol, Fluka™
Tashiro’s indicator solution
Siedepunkt: 78 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148563
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Change range (pH 5-6) complying