2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
L13131.MC
L13131.ME
L13131.MCEA
36.5
EUR
L13131.MC
L13131.ME
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
Purity: 97%
CAS No.: 15959-93-0
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 1769355
Formel:
C₄H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 157,09 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041417 CAS-Nummer: 15959-93-0 |