2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
001476-500MG 001476-1G
FLUO001476-500MGEA 0 EUR
FLUO001476-500MG FLUO001476-1G
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
Formel: C₄H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 157,09 g/mol
MDL: MFCD00041417
CAS-Nummer: 15959-93-0