(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
Lieferant: FLUOROCHEM
001477-1G 001477-5G
FLUO001477-1GEA 72.9 EUR
FLUO001477-1G FLUO001477-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
Formel: C₄H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 157,09 g/mol
MDL: MFCD00041413
CAS-Nummer: 584-20-3