L(-)-Methioninol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
229230010
229230050
ACRO229230010EA
67.3
EUR
ACRO229230010
ACRO229230050
L(-)-Methioninol 99+%
L(-)-Methioninol
Formel:
C₅H₁₃NOS Molecular Weight: 135.2 g/mol Schmelzpunkt: 31…33 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004735 CAS-Nummer: 2899-37-8 EINECS: 220-788-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Transparent white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -11.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (c=1.4, ethanol) |