L(-)-Methioninol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
B24211.03
B24211.MD
B24211.03EA
69.9
EUR
B24211.03
B24211.MD
L(-)-Methioninol ≥97%
L(-)-Methioninol
Purity: 97%
CAS No.: 2899-37-8
Molecular Formula: C5H13NOS
Formula Weight: 135.23
Flash Point:
Formel:
C₅H₁₃NOS Molecular Weight: 135.2 g/mol Schmelzpunkt: 31…33 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004735 CAS-Nummer: 2899-37-8 EINECS: 220-788-1 |