Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
43809.30
43809.18
43809.30EA
195
EUR
43809.30
43809.18
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat 97%
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 17593-73-6
Molecular Formula: HN(CH2CO2Na)2.xH2O
Formula Weight: 177.07(anhy)
Physical Form: Crystalline
Formel:
C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O Molecular Weight: 177.07 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150689 CAS-Nummer: 17593-73-6 EINECS: 213-181-8 |