Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
234877-100G 234877-500G
SIAL234877-100GEA 148 EUR
SIAL234877-100G SIAL234877-500G
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel: C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O
Molecular Weight: 177.07 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00150689
CAS-Nummer: 207398-95-6
EINECS: 213-181-8