Aluminiumacetat basisch Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Diacetoxy(hydroxy)aluminum
A11620.0E A11620.22 A11620.36
A11620.0EEA 408 EUR
A11620.0E A11620.22 A11620.36
Aluminiumacetat basisch Hydrat
Aluminiumacetat basisch Hydrat
CAS No.: 142-03-0 Molecular Formula: approx (CH3CO2)2AlOH.xH2O Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,344 MDL No.: MFCD00008688
Formel: C₄H₇AlO₅·H₂O
Molecular Weight: 162,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008688
CAS-Nummer: 142-03-0
EINECS: 205-518-2
Merck Index: 14,344