Acetoxyacetylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
H25797.14EA 107 EUR
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
Acetoxyacetylchlorid ≥97%
Acetoxyacetylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 13831-31-7 Molecular Formula: C4H5ClO3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4271 Boiling Point: 55°/12mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00011535
Formel: C₄H₅ClO₃
Molecular Weight: 136,53 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,270
Flammpunkt: 71 °C (160 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011535
CAS-Nummer: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II