Acetoxyacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
302368-25G 302368-5G
SIAL302368-25GEA 167 EUR
SIAL302368-25G SIAL302368-5G
Acetoxyacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Acetoxyacetylchlorid
Formel: C₄H₅ClO₃
Molecular Weight: 136,53 g/mol
MDL: MFCD00011535
CAS-Nummer: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II