Carbohydrazid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 42 EUR
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbohydrazid 97%
Carbohydrazid
Formel: CH₆N₄O
Schmelzpunkt: >153 °C
Dichte: 1,02 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007591
CAS-Nummer: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %