Carbohydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C11006-100G C11006-25G
SIALC11006-100GEA 124 EUR
SIALC11006-100G SIALC11006-25G
Carbohydrazid, Sigma-Aldrich®
Carbohydrazid
Formel: CH₆N₄O
Molecular Weight: 90,09 g/mol
MDL: MFCD00007591
CAS-Nummer: 497-18-7
EINECS: 207-837-2