1-Acetyl-2-phenylhydrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
A14446.14
A14446.22
A14446.36
A14446.14EA
48.7
EUR
A14446.14
A14446.22
A14446.36
1-Acetyl-2-phenylhydrazin ≥98%
1-Acetyl-2-phenylhydrazin
Purity: 98%
CAS No.: 114-83-0
Molecular Formula: C6H5NHNHCOCH3
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 742880
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008672
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol Schmelzpunkt: 128…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008672 CAS-Nummer: 114-83-0 EINECS: 204-055-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |