1-Acetyl-2-phenylhydrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20561.0050 8.20561.0010
8.20561.0050EA 109 EUR
8.20561.0050 8.20561.0010
1-Acetyl-2-phenylhydrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-2-phenylhydrazin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008672
CAS-Nummer: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 131 °C
Molar Mass 150.18 g/mol