1-Acetyl-2-phenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A4626-25G A4626-100G
SIALA4626-25GEA 75.4 EUR
SIALA4626-25G SIALA4626-100G
1-Acetyl-2-phenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-2-phenylhydrazin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
MDL: MFCD00008672
CAS-Nummer: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III