Iminodiessigsäure ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2'-Azanediyldiacetic acid

A11510.0E A11510.22 A11510.36
A11510.0EEA 224 EUR
A11510.0E A11510.22 A11510.36
Iminodiessigsäure ≥98%
Iminodiessigsäure

Purity: 98+% CAS No.: 142-73-4 Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2 Formula Weight: 133.10 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 878499 Merck Reference: 14,4917 MDL No.: MFCD00004280

Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 243 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Merck Index: 14,4917

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR