Iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
56781-1KG 56781-250G 56781-50G
SIAL56781-1KGEA 501 EUR
SIAL56781-1KG SIAL56781-250G SIAL56781-50G
Iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Iminodiessigsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
EINECS: 205-555-4