Iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
220000-25G 220000-500G
SIAL220000-25GEA 27.4 EUR
SIAL220000-25G SIAL220000-500G
Iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Iminodiessigsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
EINECS: 205-555-4