2-Iodacetylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iodoacetyl chloride
L04428.06
L04428.14
L04428.06EA
108
EUR
L04428.06
L04428.14
2-Iodacetylchlorid ≥97%
2-Iodacetylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 38020-81-4
Molecular Formula: ICH2COCl
Formula Weight: 204.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013718
Formel:
C₂H₂ClIO Molecular Weight: 204,39 g/mol Siedepunkt: 48…50 °C (12 mmHg) Dichte: 2,280 |
MDL:
MFCD00013718 CAS-Nummer: 38020-81-4 EINECS: 253-748-7 UN: 3265 ADR: 8,II |