Triethoxysilylpropylmaleamidsäure

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS17360.25 SILS17360.100
SILNSILS17360.25EA 0 EUR
SILNSILS17360.25 SILNSILS17360.100
Triethoxysilylpropylmaleamidsäure
Triethoxysilylpropylmaleamidsäure
Formel: C₁₃H₂₅NO₆Si
MDL: MFCD01861730
CAS-Nummer: 33525-68-7
EINECS: 251-564-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR