(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
A14312.06
A14312.14
A14312.22
A14312.06EA
35.6
EUR
A14312.06
A14312.14
A14312.22
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid 97%
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid
Purity: 97+%
CAS No.: 36635-61-7
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Melting Point: 109-114°
Beilstein Reference: 3592382
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00000005
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195,24 g/mol Schmelzpunkt: 109…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000005 CAS-Nummer: 36635-61-7 EINECS: 253-140-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |