4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
156560250
156561000
ACRO156560250EA
99
EUR
ACRO156560250
ACRO156561000
4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan) 97%
4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan)
Formel:
C₂₀H₁₇ClO Molecular Weight: 308,8 g/mol Schmelzpunkt: 121…125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000814 CAS-Nummer: 14470-28-1 EINECS: 238-463-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige to pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
Assay | ≥96.0 % |