4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
129208-100G 129208-25G 129208-5G
SIAL129208-100GEA 432 EUR
SIAL129208-100G SIAL129208-25G SIAL129208-5G
4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan), Sigma-Aldrich®
4-Methoxytritylchlorid (p-Anisylchlordiphenylmethan)
Formel: C₂₀H₁₇ClO
Molecular Weight: 308,8 g/mol
MDL: MFCD00000814
CAS-Nummer: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8