4,4'-Dimethoxytritylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
38827-10G 38827-50G
SIAL38827-10GEA 126 EUR
SIAL38827-10G SIAL38827-50G
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Formel: C₂₁H₁₉ClO₂
Molecular Weight: 338,8 g/mol
MDL: MFCD00008409
CAS-Nummer: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6