4,4'-Dimethoxytritylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
100013-25G
100013-5G
SIAL100013-25GEA
166
EUR
SIAL100013-25G
SIAL100013-5G
4,4'-Dimethoxytritylchlorid, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Formel:
C₂₁H₁₉ClO₂ Molecular Weight: 338,8 g/mol |
MDL:
MFCD00008409 CAS-Nummer: 40615-36-9 EINECS: 255-002-6 |