(4-Brom-3,5-dimethylphenoxy)acetonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3221-5G
HC-3221-1G
COBBHC-3221-5GEA
451
EUR
COBBHC-3221-5G
COBBHC-3221-1G
(4-Brom-3,5-dimethylphenoxy)acetonitril
(4-Brom-3,5-dimethylphenoxy)acetonitril
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD09906444 CAS-Nummer: 951918-29-9 |