5-Brom-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
3T-1185.500
3T-1185.1
3T-1185.5
BIOT3T-1185.500EA
0
EUR
BIOT3T-1185.500
BIOT3T-1185.1
BIOT3T-1185.5
5-Brom-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
5-Brom-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₅BrO₂S |
MDL:
MFCD01929338 CAS-Nummer: 7312-10-9 |