3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
L11745.03 L11745.06
L11745.03EA 30.7 EUR
L11745.03 L11745.06
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid 95%
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Purity: 95% CAS No.: 21815-91-8 Molecular Formula: C9H4Cl2OS Formula Weight: 231.10 Melting Point: 111-114° Beilstein Reference: 1309703 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00053069
Formel: C₉H₄Cl₂OS
Molecular Weight: 231,10 g/mol
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053069
CAS-Nummer: 21815-91-8
UN: 3261
ADR: 8,II